α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol

Lieferant: MENAI

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)-1,4-phenylendiamin, 2-(Trifluormethyl)benzol-1,4-diamin, 1,4-Diamino-2-(trifluormethyl)benzol, 2-(Trifluormethyl)-p-phenylendiamin, 2,5-Diaminobenzotrifluorid

DH636.25 DH636.10
MENADH636.25EA 0 EUR
MENADH636.25 MENADH636.10
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176.14
Siedepunkt: 117…118 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 58
MDL: MFCD00036101
CAS-Nummer: 364-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR