1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
DH657.50
DH657.25
MENADH657.50EA
0
EUR
MENADH657.50
MENADH657.25
1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Diethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(CH₂CH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 208,33 g/mol Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 196 °C |
MDL:
MFCD00041166 CAS-Nummer: 25343-30-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |