2-Thenoesäurehydrazid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
2-Thiophencarbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbonsäurehydrazid, Thiophen-2-carbohydrazid
E2324.25
E2324.100
MENAE2324.25EA
0
EUR
MENAE2324.25
MENAE2324.100
2-Thenoesäurehydrazid
2-Thenoesäurehydrazid
Formel:
C₅H₆N₂OS Molecular Weight: 142,18 g/mol Schmelzpunkt: 142…143 °C |
MDL:
MFCD00005435 CAS-Nummer: 2361-27-5 EINECS: 219-107-0 |