1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: MENAI
Gefahr

Synonyme: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea

E2685.5 E2685.25
MENAE2685.5EA 0 EUR
MENAE2685.5 MENAE2685.25
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 116
MDL: MFCD00041167
CAS-Nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR