1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
Synonyme:
2,4-Dichlorphenylthioharnstoff, N-(2,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff
ER18.5
ER18.25
ER18.100
MENAER18.5EA
0
EUR
MENAER18.5
MENAER18.25
MENAER18.100
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 221.11 g/mol Siedepunkt: 326 Schmelzpunkt: 160 |
MDL:
MFCD00022161 CAS-Nummer: 6326-14-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |