(3,4-Xylyloxy)essigsäure
Lieferant: MENAI
IP38.50 IP38.100
MENAIP38.50EA 0 EUR
MENAIP38.50 MENAIP38.100
(3,4-Xylyloxy)essigsäure
(3,4-Xylyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MDL: MFCD00017595
CAS-Nummer: 13335-73-4
EINECS: 236-386-4