N-Benzylmaleimid

Lieferant: MENAI

Synonyme: N-Benzylmaleinsäureimid, 1-Benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion

IP7.50 IP7.100
MENAIP7.50EA 0 EUR
MENAIP7.50 MENAIP7.100
N-Benzylmaleimid
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.2 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.296 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014540
CAS-Nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR