3-Indolylessigsäurehydrazid
Lieferant: MENAI
Synonyme:
Indol-3-ylessigsäurehydrazid, Indol-3-essigsäurehydrazid
NC2518.5
NC2518.25
MENANC2518.5EA
0
EUR
MENANC2518.5
MENANC2518.25
3-Indolylessigsäurehydrazid
3-Indolylessigsäurehydrazid
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189.22 g/mol Schmelzpunkt: 198 |
MDL:
MFCD00005634 CAS-Nummer: 5448-47-5 EINECS: 226-672-7 |