1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: MENAI
Gefahr

Synonyme: N-(3-Chlorphenyl)thioharnstoff, 3-Chlorphenylthioharnstoff

SR461.5 SR461.25 SR461.100
MENASR461.5EA 0 EUR
MENASR461.5 MENASR461.25 MENASR461.100
1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 186.66 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 139…140.5 °C
MDL: MFCD00022165
CAS-Nummer: 4947-89-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR