1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dichlorphenylthioharnstoff, N-(2,6-Dichlorphenyl)thioharnstoff
SR464.5 SR464.25 SR464.100
MENASR464.5EA 0 EUR
MENASR464.5 MENASR464.25 MENASR464.100
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,6-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221.11 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 160…162 °C
MDL: MFCD00041156
CAS-Nummer: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable