1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenylthioharnstoff, N-(4-Methoxyphenyl)thioharnstoff
ST145.5 ST145.25
MENAST145.5EA 0 EUR
MENAST145.5 MENAST145.25
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Methoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 182.25 g/mol
MDL: MFCD00004936
CAS-Nummer: 2293-07-4
EINECS: 218-931-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III