3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Lieferant: MENAI
WB132.5 WB132.10
MENAWB132.5EA 0 EUR
MENAWB132.5 MENAWB132.10
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00051709
CAS-Nummer: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III