Formaldehyd ≥37% in wässriger Lösung stabilisiert USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 10 %
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
MERC1.04002.1000EA 70 EUR
MERC1.04002.1000 MERC1.04002.2500
Formaldehyd ≥37% in wässriger Lösung stabilisiert USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 37.0 - 38.0 %
Identity conforms
Appearance of solution Passes test
Acidity (Ph Eur, BP) Passes test
Acidity (according to USP) Passes test