Natriumchlorid, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.06444.1000 1.06444.9029
1.06444.1000EA 97.3 EUR
1.06444.1000 1.06444.9029
Natriumchlorid, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599