Tricin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08602.0250 1.08602.9010
1.08602.0250EA 191 EUR
1.08602.0250 1.08602.9010
Tricin, Millipore®
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Molecular Weight: 179,17 g/mol
Schmelzpunkt: 187 °C
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724