N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98,0% (durch GC) Derivatisierungsreagenz, für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10255.0005
1.10255.0025
1.10255.0005EA
103
EUR
1.10255.0005
1.10255.0025
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ≥98,0% (durch GC) Derivatisierungsreagenz, für die Gaschromatographie, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257,4 g/mol Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 1993 ADR: 3, |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Identity (IR) | Passes test |