Ethylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methacrylsäureethylester, Methylpropensäureethylester, 2-Methylpropensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00579.0100 8.00579.0500
8.00579.0100EA 27 EUR
8.00579.0100 8.00579.0500
Ethylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
MDL: MFCD00009161
CAS-Nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point -61 - -59 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 119 - 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4128 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 %(V)
Density 0.913 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 329 °C