2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzothiazol-2-ylamin, Cer(III)-Ionophor II
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01268.0050
8.01268.0250
8.01268.0050EA
36.4
EUR
8.01268.0050
8.01268.0250
2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Formel:
C₇H₆N₂S Molecular Weight: 150.2 g/mol Siedepunkt: 190…195 °C (0.05 mmHg) Schmelzpunkt: 127…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005785 CAS-Nummer: 136-95-8 EINECS: 205-268-4 Merck Index: 13,00423 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 127 - 130 °C |
Molar Mass | 150.2 g/mol |
Synonyms | 2-Benzothiazolylamine |
Hill Formula | C7H6N2S |