2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 57.3 EUR
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1.211 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004678
CAS-Nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00447
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)