Ethylcrotonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: trans-2-Butensäureethylester, trans-Ethylcrotonat, Crotonsäureethylester, β-Ethylacrylsäuremethylester, trans-Crotonsäureethylester, 2-Butensäureethylester, trans-β-Ethylacrylsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 80 EUR
8.02668.0250 8.02668.1000
Ethylcrotonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylcrotonat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
MDL: MFCD00009289
CAS-Nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR