1,3-Dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dioxacyclopentan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03553.0100
8.03553.0500
8.03553.9027
8.03553.0100EA
26.9
EUR
8.03553.0100
8.03553.0500
8.03553.9027
1,3-Dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxolan
Formel:
C₃H₆O₂ Molecular Weight: 74,08 g/mol Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,066 g/cm³ (15 °C) |
MDL:
MFCD00003207 CAS-Nummer: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -26 °C |
Molar Mass | 74.08 g/mol |
Boiling Point | 74 - 75 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 133 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.4 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.1 - 20.5 %(V) |
Density | 1.065 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 274 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |