1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N,N'-Diphenylthioharnstoff, Thiocarbanilid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 32.5 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Molecular Weight: 228,32 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Dichte: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004921
CAS-Nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)