Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Furfuryl)methanol, Furfurol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04015.0100
8.04015.1000
8.04015.0100EA
28.9
EUR
8.04015.0100
8.04015.1000
Furfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Furfurylalkohol
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.1 g/mol Siedepunkt: 171 Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003252 CAS-Nummer: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 UN: 2874 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04326 |
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula | C₅H₆O₂ |
Molar Mass | 98.1 g/mol |
Boiling point | 170 - 171 °C (1013 mbar) |
Density | 1.13 g/cm³ (20 °C) |
Explosion limit | 1.8 - 16.3 %(V) |
Flash point | 65 °C |
Ignition temperature | 390 °C |
Melting Point | -31 °C |
pH value | 6 (300 g/l, H₂O, 20 °C) |
Vapor pressure | 0.53 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.4845 (20 °C, 589 nm) |
Solubility | (20 °C) soluble |
LD 50 oral | LD50 Rat 177 mg/kg |
LD 50 dermal | LD50 Rabbit 400 mg/kg |