Methacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpropensäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05792.0250
8.05792.9025
8.05792.0250EA
82.3
EUR
8.05792.0250
8.05792.9025
Methacrylamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methacrylamid
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85.11 g/mol Siedepunkt: 215 Schmelzpunkt: 106…109 °C Dichte: 1.053 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 103 |
MDL:
MFCD00008018 CAS-Nummer: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 106 - 109 °C |
Molar Mass | 85.11 g/mol |
Bulk Density | 550 kg/m3 |
Boiling Point | 215 °C (1013 hPa) |
Explosion Limit | 2 - 15 %(V) |
Density | 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...