2,2'-(Methylimino)diethanol zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyldiethanolamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05851.0100
8.05851.1000
8.05851.0100EA
32.5
EUR
8.05851.0100
8.05851.1000
2,2'-(Methylimino)diethanol zur Synthese
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 137 °C |
MDL:
MFCD00002848 CAS-Nummer: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -21 °C |
Molar Mass | 119.16 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.026 hPa (40 °C) |
Flash Point | 137 °C |
Refractive Index | 1.4685 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 8.4 %(V) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 265 °C |