Natriumhydrogensulfit 39% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natriumbisulfit
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 34.6 EUR
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Natriumhydrogensulfit 39% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
Molecular Weight: 104,06 g/mol
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material