Allylthioharnstoff ≥98,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 102 EUR
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
Allylthioharnstoff ≥98,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Allylthioharnstoff
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Dichte: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test