4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221) ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kryptofix® 221, 1,10-Diaza-4,7,13,16,21-pentaoxabicyclo[8.8.5]tricosan, [2.2.1]Cryptand
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
8.10646.0001EA 242 EUR
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221) ≥98% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan ([2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221)
Formel: C₁₆H₃₂N₂O₅
Molecular Weight: 332,44 g/mol
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005108
CAS-Nummer: 31364-42-8
EINECS: 250-592-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.5