Tetrabutylammoniumhydroxid 12,5% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 69.3 EUR
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutylammoniumhydroxid 12,5% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)