(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 155 EUR
8.18557.0025 8.18557.0100
(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 122.67 g/mol
Siedepunkt: 98
Dichte: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000878
CAS-Nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2985
ADR: 3 (8) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)