Dinatriumsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18601.0100
8.18601.0500
8.18601.0100EA
35.1
EUR
8.18601.0100
8.18601.0500
Dinatriumsuccinat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel:
C₄H₄Na₂O₄ Molecular Weight: 162,05 g/mol Dichte: 1,88 g/cm³ (30 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002790 CAS-Nummer: 150-90-3 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 12,08828 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 350 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 162.05 g/mol |
pH | 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |