Formaldehyd 37% in wässriger Lösung stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formol
, Formalin
, Methanal
, Methylaldehyd
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Methanol 10 %
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18708.5000EA
110
EUR
8.18708.5000
8.18708.9999
8.18708.1000
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |