N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 50.1 EUR
8.18727.0025 8.18727.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼24 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR