Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 81.9 EUR
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259.48 g/mol
Schmelzpunkt: 29.85
Dichte: 0.968
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)