(2-Bromethyl)ammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
8.20176.0100EA 51.4 EUR
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
(2-Bromethyl)ammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012886
CAS-Nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials