Natriumchloracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure Natriumsalz, Chloressigsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20293.0100
8.20293.0500
8.20293.9050
8.20293.0100EA
31.9
EUR
8.20293.0100
8.20293.0500
8.20293.9050
Natriumchloracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumchloracetat
Formel:
C₂H₂ClNaO₂ Molecular Weight: 116.48 g/mol |
MDL:
MFCD00002684 CAS-Nummer: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN: 2659 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,02129 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 116.47 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Flash Point | 270 °C |
pH | 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |