N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20536.0250 8.20536.9010
8.20536.0250EA 107 EUR
8.20536.0250 8.20536.9010
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₈H₁₆N₂
Molecular Weight: 260.34 g/mol
Siedepunkt: 469
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003015
CAS-Nummer: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 135 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 220 - 225 °C (1.33 hPa)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)