3-Nitrophthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20903.0025
8.20903.0100
8.20903.0025EA
67.2
EUR
8.20903.0025
8.20903.0100
3-Nitrophthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃NO₅ Schmelzpunkt: 159…162 °C |
MDL:
MFCD00005921 CAS-Nummer: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 159 - 162 °C |
Molar Mass | 193.11 g/mol |