Trimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethylamin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21178.0005
8.21178.0250
8.21178.9020
8.21178.0005EA
27.6
EUR
8.21178.0005
8.21178.0250
8.21178.9020
Trimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylammonium chloride
Formel:
C₃H₁₀ClN Molecular Weight: 95.57 g/mol Schmelzpunkt: 273…278 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012478 CAS-Nummer: 593-81-7 EINECS: 209-810-0 Merck Index: 12,09841 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 273 - 278 °C |
Molar Mass | 95.57 g/mol |
pH | 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |