6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin, 4-Propyl-2-thiouracil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22137.0025
8.22137.0100
8.22137.0025EA
51.9
EUR
8.22137.0025
8.22137.0100
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracil
Formel:
C₇H₁₀N₂OS Molecular Weight: 170.24 g/mol Siedepunkt: 448 Schmelzpunkt: 215…218 °C |
MDL:
MFCD00006041 CAS-Nummer: 51-52-5 EINECS: 200-103-2 Merck Index: 12,08054 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 216 - 220 °C |
Molar Mass | 170.22 g/mol |
Bulk Density | 159 kg/m3 |
Flash Point | 300 °C |
pH | 6 - 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |