N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
8.40018.0100EA 25.5 EUR
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
N,N-Dimethylethylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 36
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009039
CAS-Nummer: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -140 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 36.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 527 hPa (20 °C)
Flash Point -45.5 °C
Explosion Limit 0.9 - 11.2 %(V)
Density 0.675 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable