trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41088.0005
8.41088.0005EA 130 EUR
8.41088.0005
trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172.18 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 220…221 °C
MDL: MFCD00001464
CAS-Nummer: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 220 - 221 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms trans-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4