N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 67.5 EUR
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3