3-(2-Hydroxyethyl)indol
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol
8.41379.0001 8.41379.0005
8.41379.0001EA 0 EUR
8.41379.0001 8.41379.0005
3-(2-Hydroxyethyl)indol
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161.2 g/mol
Siedepunkt: 358
Schmelzpunkt: 55…57 °C
MDL: MFCD00005659
CAS-Nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930