4-(2-Hydroxyethyl)phenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41859.0005
8.41859.0025
8.41859.0005EA
224
EUR
8.41859.0005
8.41859.0025
4-(2-Hydroxyethyl)phenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.17 g/mol Siedepunkt: 310 Schmelzpunkt: 90…92 °C |
MDL:
MFCD00002902 CAS-Nummer: 501-94-0 EINECS: 207-930-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 124 g/l (25 °C) |
Melting Point | 91 - 94 °C |
Molar Mass | 138.17 g/mol |