(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 54.3 EUR
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 211.98 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.359
MDL: MFCD00013694
CAS-Nummer: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)