(Chlormethyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlor(chlormethyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42025.0005 8.42025.0025
8.42025.0005EA 58.7 EUR
8.42025.0005 8.42025.0025
(Chlormethyl)trichlorsilan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethyl)trichlorsilan
Formel: ClH₂CSiCl₃
Molecular Weight: 183.92 g/mol
Siedepunkt: 117
Dichte: 1.442
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000873
CAS-Nummer: 1558-25-4
EINECS: 216-316-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8) I