1,8-Cineol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, Limonen-1,8-oxid, 1,8-Epoxy-p-menthan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43788.0100
8.43788.0500
8.43788.0100EA
44.2
EUR
8.43788.0100
8.43788.0500
1,8-Cineol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1,5 Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167977 CAS-Nummer: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 1993 ADR: 3 II Merck Index: 12,03940 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3.5 g/l (21 °C) |
Melting Point | 1.5 °C |
Molar Mass | 154.25 g/mol |
Boiling Point | 174 - 177 °C |
Flash Point | 49 °C |
Density | 0.925 g/cm3 (20 °C) |