Nickelsulfat Heptahydrat
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nickel(II)sulfat Heptahydrat
25897.234EA 0 EUR
25897.234 25897.291
Nickelsulfat Heptahydrat
Nickelsulfat Heptahydrat
Formel: NiO₄S·7H₂O
Molecular Weight: 280,86 g/mol
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149814
CAS-Nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III