N-Ethylmaleimid (NEM)
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: N-Ethylmaleinsäureimid
11331.02 11331.03
SERA11331.02EA 0 EUR
SERA11331.02 SERA11331.03
N-Ethylmaleimid (NEM)
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
MDL: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855